Print…
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
PC2423-100MG PC2423-250MG PC2423-1G
APOSPC2423-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC2423-100MG APOSPC2423-250MG APOSPC2423-1G
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene
Fórmula: C₈H₈BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116325
Número CAS: 337535-43-0