Print…
Vinyl perfluorononanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2387-1G PC2387-5G
APOSPC2387-1GEA 122 EUR
APOSPC2387-1G APOSPC2387-5G
Vinyl perfluorononanoate
Vinyl perfluorononanoate
Fórmula: C₁₁H₃F₁₇O₂
Peso Molecular: 490.113 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078320
Número CAS: 54640-64-1