Print…
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 174 EUR
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Fórmula: C₈H₉BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04116317
Número CAS: 887268-19-1