Print…
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 244 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₃S
Peso Molecular: 242.628 g/mol
Ponto de ebulição: 233…234 °C
Densidade: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094157
Número CAS: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8 II