Print…
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Difluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 511 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₃S
Peso Molecular: 242.628 g/mol
Ponto de ebulição: 265…266 °C
Densidade: 1.523 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094156
Número CAS: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8 II