Print…
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 0 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Ponto de ebulição: 55…56 °C (2 mm Hg)
Ponto de Fusão: –26…–24 °C
Densidade: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777119
Número CAS: 108661-89-8