Print…
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 548 EUR
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Fórmula: C₄Br₂F₈O₂
Ponto de ebulição: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094153
Número CAS: 330562-48-6