Print…
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Diflubenzuron
PC2299-100G PC2299-25G PC2299-5G
APOSPC2299-100GEA 447 EUR
APOSPC2299-100G APOSPC2299-25G APOSPC2299-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Fórmula: C₁₄H₉ClF₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055343
Número CAS: 35367-38-5