Print…
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fórmula: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Ponto de ebulição: 81…82 °C (11 mm Hg)
Densidade: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270970
Número CAS: 71363-70-7