Print…
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 209 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779330
Número CAS: 133804-66-7