Print…
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PC210145-100MG PC210145-250MG
APOSPC210145-100MGEA 190 EUR
APOSPC210145-100MG APOSPC210145-250MG
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Peso Molecular: 169.128 g/mol
Número MDL : MFCD24617103
Número CAS: 1192040-50-8