Print…
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 476 EUR
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28383706
Número CAS: 1803603-34-0