Print…
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Cyclopropoxy-3,5-difluorobenzene
PC210129-100MG PC210129-1G PC210129-250MG
APOSPC210129-100MGEA 169 EUR
APOSPC210129-100MG APOSPC210129-1G APOSPC210129-250MG
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16996191
Número CAS: 1138331-79-9