Print…
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borate
PC210104-1G PC210104-5G
APOSPC210104-1GEA 132 EUR
APOSPC210104-1G APOSPC210104-5G
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₆O·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18861588
Número CAS: 1394827-04-3