Print…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC210084-1G PC210084-500MG
APOSPC210084-1GEA 223 EUR
APOSPC210084-1G APOSPC210084-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₈H₈ClF₃N₂S·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08447118
Número CAS: 1177351-21-1