Print…
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC210075-1G PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA 297 EUR
APOSPC210075-1G APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fórmula: C₉H₆F₃NO₃
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00455931
Número CAS: 85575-56-0