Print…
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC210066-1G PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA 282 EUR
APOSPC210066-1G APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Fórmula: C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄
Peso Molecular: 414.763 g/mol
Ponto de Fusão: 179…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28127025
Número CAS: 1630103-73-9