Print…
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC210042-1G PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA 0 EUR
APOSPC210042-1G APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907851
Número CAS: 1314971-48-6