Print…
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC210039-500MG PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 770 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261258
Número CAS: 935534-49-9