Print…
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2078E-5G PC2078E-1G
APOSPC2078E-5GEA 144 EUR
APOSPC2078E-5G APOSPC2078E-1G
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Chromium(III) trifluoroacetate
Fórmula: Cr(CF₃CO₂)₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069078
Número CAS: 16712-29-1