Print…
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 719 EUR
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Fórmula: C₄H₅F₃
Peso Molecular: 110.078 g/mol
Ponto de ebulição: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02262195
Número CAS: 1524-26-1
UN: 3161
ADR: 2.1