Print…
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one, 4-(5-Methoxypentanoyl)benzotrifluoride, Fluvoxamine Maleate EP Impurity D, 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
PC2055-1G PC2055-25G
APOSPC2055-1GEA 34.8 EUR
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Fórmula: C₁₃H₁₅F₃O₂
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658173
Número CAS: 61718-80-7