Print…
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-(bromomethyl)benzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)]benzyl bromide
PC2049-1G PC2049-25G PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA 29 EUR
APOSPC2049-1G APOSPC2049-25G APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fórmula: C₁₀H₇BrF₆O
Peso Molecular: 337.056 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998077
Número CAS: 202134-57-4
UN: 1760
ADR: 8 III