Print…
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 522 EUR
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Fórmula: C₇H₄FNO₂
Peso Molecular: 153.111 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11846402
Número CAS: 99822-23-8