Print…
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201384-1G PC201384-25G PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA 24.8 EUR
APOSPC201384-1G APOSPC201384-25G APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20725922
Número CAS: 952285-52-8