Print…
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201380-1G PC201380-5G
APOSPC201380-1GEA 0 EUR
APOSPC201380-1G APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Fórmula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16658678
Número CAS: 944401-69-8