Print…
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 62.5 EUR
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₆FNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23135525
Número CAS: 917760-91-9