Print…
8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201317-100MG PC201317-250MG PC201317-25MG
APOSPC201317-100MGEA 340 EUR
APOSPC201317-100MG APOSPC201317-250MG APOSPC201317-25MG
8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
8-Bromo-3-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Número MDL : MFCD12546390
Número CAS: 834884-06-9