Print…
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 81.5 EUR
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584703
Número CAS: 832735-56-5