Print…
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Carboxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₂O₃
Peso Molecular: 186.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835188
Número CAS: 736990-88-8