Print…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201290-1G PC201290-5G
APOSPC201290-1GEA 104 EUR
APOSPC201290-1G APOSPC201290-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045104
Número CAS: 713-45-1