Print…
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201289-1G PC201289-25G
APOSPC201289-1GEA 0 EUR
APOSPC201289-1G APOSPC201289-25G
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine
Fórmula: C₁₂H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13152238
Número CAS: 713143-67-0