Print…
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₇FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203651
Número CAS: 70163-98-3