Print…
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201280-250MG PC201280-1G
APOSPC201280-250MGEA 106 EUR
APOSPC201280-250MG APOSPC201280-1G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870091
Número CAS: 689232-61-9