6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201249-250MG
PC201249-1G
PC201249-5G
APOSPC201249-250MGEA
81.2
EUR
APOSPC201249-250MG
APOSPC201249-1G
APOSPC201249-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fórmula:
C₇H₂ClF₃N₂ Peso Molecular: 206.552 g/mol |
Número MDL :
MFCD18261725 Número CAS: 401590-41-8 |