Print…
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₆F₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847318
Número CAS: 317810-73-4