Print…
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.1 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047171
Número CAS: 23077-43-2