Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201198-1G PC201198-5G
APOSPC201198-1GEA 203 EUR
APOSPC201198-1G APOSPC201198-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Número MDL : MFCD00096939
Número CAS: 219715-34-1