Print…
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 470 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₅F₃O₃
Peso Molecular: 218.129 g/mol
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13173376
Número CAS: 213598-05-1