Print…
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201165-250MG PC201165-1G PC201165-5G
APOSPC201165-250MGEA 116 EUR
APOSPC201165-250MG APOSPC201165-1G APOSPC201165-5G
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042605
Número CAS: 168102-05-4