Print…
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201158-1G PC201158-250MG PC201158-5G
APOSPC201158-1GEA 309 EUR
APOSPC201158-1G APOSPC201158-250MG APOSPC201158-5G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14708149
Número CAS: 15996-89-1