Print…
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201152-1G PC201152-250MG
APOSPC201152-1GEA 309 EUR
APOSPC201152-1G APOSPC201152-250MG
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₉F₂NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106100
Número CAS: 156046-05-8