Print…
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201146-1G PC201146-250MG
APOSPC201146-1GEA 198 EUR
APOSPC201146-1G APOSPC201146-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415556
Número CAS: 150444-93-2