Print…
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201131-100MG PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA 40.6 EUR
APOSPC201131-100MG APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08751397
Número CAS: 1381928-30-8