Print…
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201123-100MG PC201123-1G PC201123-250MG
APOSPC201123-100MGEA 71.5 EUR
APOSPC201123-100MG APOSPC201123-1G APOSPC201123-250MG
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22560016
Número CAS: 1346148-32-0