Print…
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201115-100MG PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 198 EUR
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12758016
Número CAS: 1313593-59-7