Print…
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201109-100MG PC201109-1G PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA 136 EUR
APOSPC201109-100MG APOSPC201109-1G APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12758111
Número CAS: 1269773-22-9