Print…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Peso Molecular: 151.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18394036
Número CAS: 1261861-91-9