Print…
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201087-1G PC201087-250MG
APOSPC201087-1GEA 0 EUR
APOSPC201087-1G APOSPC201087-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Fórmula: C₁₁H₇FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24619247
Número CAS: 1240948-77-9