Print…
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Peso Molecular: 237.649 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028131
Número CAS: 1228879-24-0